주요 문서
22627
PID lamp window cleaning kit
pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
41100000
포장
pkg of 1 ea
일반 설명
Cleaning kit includes aluminum oxide cleaning compound, swabs, and instructions.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)