주요 문서
22949
Supelco
Union, reducing
zero dead volume, for connecting 1/8 to 1/16 in., bore size 0.25 mm
동의어(들):
Valco® Unions
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
material
stainless steel
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
VICI Valco® IZR21C
보어 크기
0.25 mm
피팅
1/16 in. Valco (nut and ferrule included)
호환성
for connecting 1/8 to 1/16 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Stainless steel, unless noted otherwise. Nuts and ferrules included.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2