주요 문서
23124-U
Supelco
LpDNPH S10 solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea
동의어(들):
LpDNPH S10 Cartridge Tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12190000
NACRES:
NB.24
제품명
LpDNPH S10 Cartridge, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea
구성
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
Quality Level
포장
pkg of 50 ea
기술
active air sampling: suitable
용적
3 mL
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The design of the S10 cartridge makes it easy to use in the field and laboratory. Reusable adaptors are available for connecting the cartridge to the sampling pump. The built in reservoir eliminates the need to attach a syringe for sample extraction/elution.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1