주요 문서
23779
Supelco
Capillary Column Tags
pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
material
0.016″ aluminum
포장
pkg of 100 ea
텅그(tongue) 길이
5 1/4 in.
필기 표면 길이 × 너비
1 1/8 in. × 3/4 in.
일반 설명
Permanently label capillary columns.
  • Soft enough to imprint with a ball-point pen
  • Big enough for all necessary information
  • Lightweight and will not damage column
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)