주요 문서
24654
Supelco
2L Tedlar® PLV Gas Sampling Bag w/Thermogreen® LB-2 Septa
동의어(들):
Tedlar® Gas Sampling Bag
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104008
material
Tedlar® PVDF film
Quality Level
Agency
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
설명
Push/Pull Lock Valve (PLV) (Push Lock Valve (PLV))
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
포장
pkg of 10 bags
기술
whole air sampling: suitable
너비 × 길이
9 in. × 9 in.
최대 용적
2 L
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
호환성
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tedlar is recommended in several US EPA methods for sampling VOCs and sulfur compounds. Our Tedlar is made from a high-quality 2 mil Tedlar film for superior inertness, impermeability, sample integrity and good recovery data. Our Push Lock Valve (PLV) and seam-sealing process ensure that these bags are sturdy and virtually leak-proof, even under the most demanding sampling and shipping conditions.
법적 정보
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
공기 모니터링은 보건 및 규제 기관이 확립한 기준에 따라 공기 품질을 평가하도록 환경, 산업 또는 실내 상황에서 공기 오염물의 수준을 측정하기 위해 사용됩니다.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.