material
glass column
Quality Level
Agency
EPA TO-1 (solvents, butyl aromatics)
제조업체/상표
Agilent
파라미터
0-225 °C temperature (isothermal or programmed)
기술
gas chromatography (GC): suitable
길이 × O.D. × I.D.
6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
기질
80/100 Carbopack C support
기질 활성군
SP®-1000 phase, 0.1%
컬럼 유형
packed GC
호환성
for use with Agilent Configuration A
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Use a glass column for applications where high inertness is required, such as for the analysis of active analytes. All glass columns undergo a proprietary high temperature silanization to ensure inertness. This column fits Agilent 5880, 5890, 6890. 7820, and 7890 (configuration A, on-column injection, all detectors except TCD).
법적 정보
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.