material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
25 ga
특징
removable needle
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
SGE 004250
니들 길이 × O.D.
50 mm × 0.50 mm
용적
50 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- SGE gas tight syringe with removable Needle, Model: 50R-GT.
- Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips and KEL-F Luer cones.
- Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
- Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
- Maximum inertness for liquid or gas samples.
- Suitable for manual dispenser/diluter applications.
- High accuracy of dispensed volume.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.