설명
SPME/Splitless for 17A with SPL-17 injector
포장
pkg of 5 ea
길이 × O.D. × I.D.
95 mm × 5.0 mm × 0.75 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
- Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객