주요 문서
27026
Supelco
Vials, clear glass, screw top, graduated (vial only)
volume 15 mL, thread for 18-400, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
clear glass vial (with graduations)
설명
cap not included
특징
closure type screw top vial
graduated
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H
21 mm × 70 mm
용적
15 mL
피팅
thread for 18-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)