주요 문서
27166
Supelco
Septa, tan PTFE/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.090 in., for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
white tan PTFE/silicone
포장
pkg of 100 ea
파라미터
250 °C temp. limit
250 °C temp. limit
O.D.
16 mm
직경 × 두께
16 mm × 0.090 in.
호환성
for use with 15 mL vial
for use with screw cap, 18-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Septa, tan PTFE/silicone is a gas tight and inert nature septa, which is used for high temperature applications during pretreatment and sample oxidation.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Determination of stable carbon isotopes of organic acids and carbonaceous aerosols in the atmosphere.
Fisseha R, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 20(15), 2343-2347 (2006)