문서
27047
Supelco
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled, pkg of 100
volume 4 mL, amber glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, tan PTFE/silicone septum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
amber glass vial
black polypropylene cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
특징
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H
15 mm × 45 mm
용적
4 mL
피팅
thread for 13-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
It may be used in HPLC analysis, for quantifying adsorption of the three cationic membrane-active peptides mastoparan X, melittin, and magainin 2.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Adsorption of cationic peptides to solid surfaces of glass and plastic.
Kristensen, Kasper, Jonas R. Henriksen, and Thomas L. Andresen.
PLoS ONE, 10.5, e0122419-e0122419 (2015)
Hoa Thi Le et al.
Journal of analytical methods in chemistry, 2018, 7832987-7832987 (2018-11-14)
We developed a new method for MALDI-TOF MS detection of N-glycans derived from human serum. The synergistic combination of microwave-assisted Girard T derivatization, solid-phase extraction desalting, and an ionic liquid matrix (2, 5-dihydroxybenzoic acid/aniline) (GT-SPE-DHB/An) allowed of more sensitive N-glycans