주요 문서
27079
Supelco
Vials, screw top, clear glass (vial only)
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
clear glass vial
특징
closure type screw top vial
포장
pkg of 1000 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
용적
2 mL
피팅
thread for 8-425
8-425 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Screw top vials are used on many autosamplers with a standard opening of (4.6mm). The threads on the standard vials are 8-425.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)