주요 문서
27093-U
Supelco
Assembled screw cap with hole with PTFE/silicone septum
black phenolic hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL screw thead vial, 4.6 mm opening, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
PTFE/silicone
black phenolic hole cap
특징
closure type black phenolic hole cap
포장
pkg of 100 ea
격막 두께
1.5 mm
피팅
thread for 8-425
호환성
for use with 2 mL screw thead vial, 4.6 mm opening
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Nataliya Chorna et al.
Biomedicines, 8(4) (2020-04-12)
The multi-omic integration of microbiota data with metabolomics has gained popularity. This protocol is based on a human multi-omics study, integrating cervicovaginal microbiota, HPV status and neoplasia, with urinary metabolites. Indeed, to understand the biology of the infections and to