주요 문서
27178
Supelco
Septa, PTFE/red rubber, pkg 100
PTFE/red rubber, diam. × thickness 18 mm × 0.050 in., for use with 22 mL vial, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
PTFE septum face
PTFE/red rubber
PTFE/red rubber
포장
pkg of 100 ea
O.D.
18 mm
직경 × 두께
18 mm × 0.050 in.
호환성
for use with 22 mL vial
for use with screw cap, 20-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The red rubber is "polybutyl isoprene."
애플리케이션
Septa may be used in solid-phase microextraction (SPME) of essential Ocimum oils.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Chemotaxonomical analysis of the essential oil aroma compounds of four different Ocimum species from southern India.
Jirovetz, Leopold, et al.
European Food Research and Technology, 217.2, 120-124 (2003)