주요 문서
27254
Supelco
Snap Ring polypropylene autosampler microvial
volume 0.75 mL, natural polypropylene vial, pkg of 1000 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
material
natural polypropylene vial
특징
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
포장
pkg of 1000 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6.0 mm
용적
0.75 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)