주요 문서
SU860196
Supelco
2in1 kit universal vial, short thread autosampler vials
pkg of 100 ea, volume 1.5 mL, blue polypropylene cap (open-top), red PTFE/white silicone
동의어(들):
Short thread 2in1 universal vial kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
NACRES:
NB.11
material
blue polypropylene cap (open-top)
clear glass
red PTFE/white silicone
경도
55 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 100 ea
직경 × 높이 × I.D.
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
격막 두께
1.0 mm
용적
1.5 mL
피팅
thread for 9 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)