주요 문서
27413
Supelco
Screw cap (open-top), polypropylene
yellow polypropylene hole cap, thread for 10-425, for use with 2 mL large opening vial (6.0 mm), pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
yellow polypropylene hole cap
특징
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
포장
pkg of 100 ea
파라미터
135 °C temp. limit
피팅
thread for 10-425
호환성
for use with 2 mL large opening vial (6.0 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These hole caps do not come with septa.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)