주요 문서
27558
Supelco
Screw cap (open-top), 9 mm thread, with liner
clear cap, PTFE/silicone septum, pkg of 1000 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121821
material
PTFE/silicone septum
clear cap
특징
closure type clear polypropylene hole cap
포장
pkg of 1000 ea
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)