주요 문서
28026-U
Supelco
Supeltex M-4 Capillary Ferrule, Long Design
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 10 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
SB.54
특징
ferrule type long
포장
pkg of 10 ea
I.D.
0.5 mm
호환성
0.32 mm Column I.D.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Supelco has refined the design of these graphite ferrules to provide a clean, sharp profile with minimal flash.
Characteristics:
Seals at one-quarter turn past fingertight. Maximum sealing surface contact, reduced risk of column contamination at installation.
Material Composition: flexible graphite
Maximum Temperature: 450 °C
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)