material
fused silica
Quality Level
Agency
ASTM® D1945,D3710,D4815,D5442,D5580,D7096
EN 14110
EPA 8015,TO-17
GPA 2186,2286
NIOSH 1403,1500/1501,2542
OSHA 53,56
meets requirements for USP G1, G2, and G9
파라미터
-60-325 °C temperature (isothermal)
-60-350 °C temperature (programmed)
베타 값
250
df
0.25 μm
기술
gas chromatography (GC): suitable
길이 × I.D.
60 m × 0.25 mm
기질 활성군
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
응용 분야
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
personal care
petroleum
컬럼 유형
capillary non-polar
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 325 °C (isothermal) or 350 °C (programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
기타 정보
법적 정보
프로토콜
GC Analysis of Terpenes in Cannabis on Equity®-1 after Headspace SPME using 50/30 μm DVB/CAR/PDMS Fiber
Chromatograms
suitable for GC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.