material
fused silica
Agency
ASTM® D1945,D3710,D4815,D5442,D5580,D7096
EN 14110
EPA 8015,TO-17
GPA 2186,2286
NIOSH 1403,1500/1501,2542
OSHA 53,56
meets requirements for USP G1, G2, and G9
파라미터
-60-325 °C temperature (isothermal)
-60-350 °C temperature (programmed)
베타 값
250
df
0.25 μm
기술
gas chromatography (GC): suitable
길이 × I.D.
30 m × 0.25 mm
기질 활성군
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
응용 분야
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
personal care
petroleum
컬럼 유형
capillary non-polar
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 325 °C (isothermal) or 350 °C (programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
기타 정보
법적 정보
애플리케이션
이미 열람한 고객
프로토콜
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
관련 콘텐츠
가스 크로마토그래피(GC)는 가스상에서 휘발성 화합물을 분리하고 분석하는 데 사용되는 일반적인 분석 기법입니다. 많은 산업에서 품질 관리 및 혼합물 내 화합물을 식별 및/또는 정량화하는 데 GC를 사용합니다.
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GC자세히 표시자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.