주요 문서
28157-U
Supelco
Omega Battery Charger
AC/DC input 110 V AC, units charged: 1
동의어(들):
110V SINGLE UNIT OMEGA CHARGE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104008
NACRES:
NB.24
기술
active air sampling: suitable
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
호환성
for use with Escort Elf Air Sampling Pump
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
품질
CE approved.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서
Learn more about how the thermal desorption technique is applied for terpene identification, profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.
프로토콜
Simplify your thermal desorption-based terpenes sample collection in air. Learn more about their profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.