주요 문서
28449-U
Supelco
Top Flask with Stopcock
volume 250 mL, neck size 24 mm, pk of 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
13111000
NACRES:
NB.21
포장
pk of 1
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용량
250 mL
경부 크기
24 mm
용적
250 mL
응용 분야
food and beverages
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)