주요 문서
2878605-U
Supelco
Inlet Liner, Split/Splitless Type, Straight FocusLiner Design (wool packed)
pkg of 5 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115719
NACRES:
SB.54
설명
Split/Splitless FocusLiner for 17A with SP-17 (wool packed)
특징
Split/Splitless FocusLiner, packed with Quartz wool
포장
pkg of 5 ea
길이 × O.D. × I.D.
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
호환성
configured for Shimadzu 17A (SP-17 Injector)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
법적 정보
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)