material
fused silica
Quality Level
파라미터
≤25-300 °C temperature (isothermal or programmed)
베타 값
313
df
0.20 μm
기술
gas chromatography (GC): suitable
길이 × I.D.
30 m × 0.25 mm
기질 활성군
Non-bonded; 1,12-Di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
응용 분야
agriculture
chemicals and industrial polymers
clinical
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
petroleum
컬럼 유형
capillary polar
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
USP Code: None
Phase:
- Non-bonded
- 1,12-Di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
- Subambient to 300 °C (isothermal or programmed)
기타 정보
법적 정보
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
이미 열람한 고객
문서
In order to cover a broad range of possible solute-stationary phase interactions, 95 solutes with varied functional groups were selected to perform stationary phase characterization.
프로토콜
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GC자세히 표시자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.