주요 문서
29039-U
Supelco
Septa, red PTFE/Silicone
red PTFE/silicone, diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 100 ea
동의어(들):
Red Rubber/Silicone Seals
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
red PTFE/silicone
포장
pkg of 100 ea
파라미터
250 °C temp. limit
O.D.
9 mm
직경 × 두께
9 mm × 1.0 mm
피팅
thread for 9 mm
호환성
for use with 2mL vial with 9mm thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)