주요 문서
29591-U
CGA-350 Gas Cylinder Pressure Regulator
2-stage ultra high purity, parameter 0-100 psi
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41112500
NACRES:
SB.54
파라미터
0-100 psi
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For use with hydrogen, methane, or 5% methane in argon gas cylinders.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)