29656-U
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA) CD™ (Center Drain) vial
volume 1.5 mL, CD (Center Draining) Vial, clear glass vial, natural PTFE/silicone septa (with slit), thread for 9 mm, pkg of 100 ea
동의어(들):
Low Adsorption Vial Kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
추천 제품
material
clear glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa (with slit)
특징
closure type screw top vial
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
용적
1.5 mL
피팅
thread for 9 mm
호환성
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
CD is a trademark of QIS, Inc.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.