material
clear glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa (with slit)
특징
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
용적
1.2 mL
피팅
thread for 9 mm
호환성
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
MRQ30 CD Vial is a trademark of QIS, Inc.
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객