Key Documents
43002
Supelco
all-cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H34O2
CAS Number:
Molecular Weight:
330.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
분석
≥97.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,24)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
YUFFSWGQGVEMMI-JLNKQSITSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)