추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
Agency
EPA 8081
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
특징
standard type calibration
포장
ampule of 1 mL
농도
1000 μg/mL in isooctane
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
형식
single component solution
저장 온도
2-30°C
SMILES string
ClC21C(C(C(C2Cl)Cl)(C(=C)C1(CCl)CCl)Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C10H8Cl8/c1-4-7(2-11,3-12)9(16)6(14)5(13)8(4,15)10(9,17)18/h5-6H,1-3H2
InChI key
OEJNXTAZZBRGDN-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
10.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-12 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.