주요 문서
505013-30
Supelco
Discovery® RP-Amide C16 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
길이 × I.D.:
15 cm × 3 mm
표면적:
200 m2/g
입자 크기:
5 μm
기질 활성군:
amide, alkyl phase
공극 크기:
180 Å
Matrix:
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
제품명
Discovery® RP-AmideC16 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L60
제품 라인
Discovery®
특징
endcapped
제조업체/상표
Discovery®
포장
1 ea of
라벨링 범위
11% Carbon loading
파라미터
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 3 mm
표면적
200 m2/g
표면 범위
2.6 μmol/m2
불순물
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
기질 활성군
amide, alkyl phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
180 Å
작동 pH 범위
2-8
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Excellent retention and resolution of polar compounds
  • Unique selectivity compared to C18
  • Excellent peak shape and efficiency
  • Less hydrophobic than C18 columns
  • Compatible with 100% aqueous mobile phases
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Annamaria Jakab et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 27(6), 913-921 (2002-02-12)
Retention parameters of 45 different barbituric acid derivatives were determined on an amide embedded RP silica column (Discovery RP-AmideC16) using non-buffered water-acetonitrile eluent systems. Linear correlation were calculated between the logarithm of the capacity factor and the acetonitrile concentration in