주요 문서
59578-U
Supelco
Discovery® RP-Amide C16 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 3 mm Supelguard Guard Cartridge, pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Discovery® RP-AmideC16 Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 3 mm
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L60
설명
Supelguard Cartridge
제품 라인
Discovery®
특징
endcapped
포장
pkg of 2 ea
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
2 cm × 3 mm
표면적
200 m2/g
기질
fully porous particle
기질 활성군
amide, alkyl phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
180 Å
작동 pH
2-8
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Annamaria Jakab et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 27(6), 913-921 (2002-02-12)
Retention parameters of 45 different barbituric acid derivatives were determined on an amide embedded RP silica column (Discovery RP-AmideC16) using non-buffered water-acetonitrile eluent systems. Linear correlation were calculated between the logarithm of the capacity factor and the acetonitrile concentration in