주요 문서
51104AST
Supelco
Astec® Cellulose DMP Chiral (5 μm) HPLC Column
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, , HPLC Guard Cartridge, pkg of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Astec® Cellulose DMP Chiral HPLC Guard, Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, pkg of 2 ea
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L40
제품 라인
Astec®
포장
pkg of 2 ea
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
2 cm × 2.1 mm
기질
fully porous particle
silica gel particle platform
기질 활성군
cellulose, DMPC- phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
100 Å pore size
작동 pH
3.5-6.8
분리 기술
chiral
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Guard cartridges for Astec® Cellulose DMP, 2.1 mm I.D. columns. Requires holder 59660-U.
Guard cartridges to protect Astec® Cellulose DMP columns. Choose the I.D. to match the I.D. of your analytical column. The 2.1 mm and 4 mm I.D. cartridges are sold in kits that contain the holder and fittings, and as packs of 2 cartridges. The 10 mm and 21.2 mm I.D. guards are sold as individual cartridges that require holders, sold separately.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
Separate a wide range of chiral compounds via normal phase, polar organic, and SFC conditions; useful in pharma, chemical, & environmental industry applications.