제품명
Smart SPME Fiber Assembly, Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS), df 75 μm(CAR/PDMS, for use with PAL 3, Series 2 Smart autosampler, needle size 23 ga
material
black hub
fused silica fiber
니들 크기
23 ga
포장
pkg of 1 ea
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
기술
solid phase microextraction (SPME): suitable
파이버 길이
1 cm
기질 활성군
CAR/PDMS coating
호환성
(for gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225))
for use with PAL 3, Series 2 Smart autosampler
환경친화적 대안 카테고리
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
Use the full range of Supelco® SPME fibers with your PAL autosampler system so you can sample smarter
관련 콘텐츠
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
고체상 미세추출법(SPME)은 GC 또는 HPLC로 분석하기 전에 시료에서 관심 분석물을 추출하기 위하여 코팅된 파이버를 사용하는 무용매 시료 전처리 기법입니다.