제품명
LiChrosorb® RP-18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L1
Quality Level
특징
endcapped: no
제조업체/상표
LiChrosorb®
라벨링 범위
17% Carbon loading
파라미터
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 4.6 mm
표면적
300 m2/g
Matrix
octadecyl
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
100 Å
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
LiChrosorb® RP-18 HPLC Columns are classified as L1 USP columns and are primarily used for reversed-phase HPLC of neutral, acidic and weak basic compounds. The totally porous irregular particles ensure reliable results.
LiChrosorb® RP-18 HPLC column comprises of totally porous irregular particles made of silica with an octadecyl derivative. This highly reliable sorbent is suitable for reversed-phase HPLC of neutral, acidic and weak basic compounds, according to L1 USP specifications.
법적 정보
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.