주요 문서
54951
Supelco
LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
길이 × I.D.:
15 cm × 4.6 mm
표면적:
300 m2/g
입자 크기:
5 μm
기질 활성군:
C18 (octadecyl) phase
공극 크기:
100 Å
Matrix:
octadecyl
제품명
LiChrosorb® RP-18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L1
Quality Level
특징
endcapped: no
제조업체/상표
LiChrosorb®
라벨링 범위
17% Carbon loading
파라미터
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 4.6 mm
표면적
300 m2/g
Matrix
octadecyl
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
100 Å
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
LiChrosorb® RP-18 HPLC Columns are packed with the finest commercially available silicas and bonded phases from the most recognized HPLC manufacturers in the world. The columns are tested with specially selected solutes that can be used to establish the reproducibility of retention and selectivity needed in the HPLC applications. They are suitable for reversed-phase HPLC of neutral, acidic and weak basic compounds, according to L1 USP specifications.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가아드 카트리지
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)