호환성
for use with 9010/9040 Injector
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These kits include all of the tools and parts you need to repair your Rheodyne injector. The parts included are those most likely to be damaged, worn, or lost. Kits for front-loading injectors include: rotor seal, stator face assembly, isolation seal, needle guide, needle port cleaner, 2 hex keys, operating instructions, and a mini-manual. Parts may vary, depending on valve model.
법적 정보
RheBuild is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.