주요 문서
56430AST
Supelco
apHera NH₂ (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, HPLC Guard Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
제품명
apHera NH2 HPLC Guard Column, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L82
제품 라인
apHera
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
apHera
파라미터
147 bar pressure (2133 psi)
4-50 °C temperature
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
길이 × I.D.
1 cm × 4.6 mm
Matrix
polymeric
기질 활성군
amino phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
300 Å
작동 pH
1-14
응용 분야
food and beverages
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
apHera is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Khin Than Myint et al.
Analytical chemistry, 81(18), 7766-7772 (2009-08-26)
We have developed a practical method for the comprehensive analysis of polar anionic metabolites in biological samples with the use of a nano-LC/MS system. A polyamine-bonded polymer-based apHera NH2 column, which is compatible with ammonium carbonate buffer, effectively retained anionic
Marine de Person et al.
Journal of chromatography. A, 1081(2), 174-181 (2005-07-26)
A new procedure based on hydrophilic interaction chromatography coupled to tandem mass spectrometry (ionisation process by pneumatically assisted electrospray in negative ion mode), is developed and validated for the simultaneous determination of underivatised taurine and methionine in beverages rich in