제품 이름
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 2.0 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
particle size
2 μm
pore size
90 Å pore size
operating pH range
2-9
separation technique
reversed phase
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
product line
Ascentis®
feature
endcapped
packaging
1 ea of
extent of labeling
6.5% Carbon loading
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
column L × I.D.
5 cm × 2.1 mm
surface area
120 m2/g
matrix
Fused-Core® silica particle platform
superficially porous particle
matrix active group
AQ-C18, polar modified bonding phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Analysis Note
General description
Legal Information
관련 콘텐츠
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
저분자는 일반적으로 분자량이 900달톤 미만인 이온 및 화합물입니다. 이러한 화합물은 주로 실리카 입자 또는 다양한 컬럼 화학(변형)을 가진 모놀리식 고정상을 사용하여 HPLC, UHPLC 및 LC-MS로 효과적으로 분리 및 분석할 수 있습니다.