주요 문서
56700-U
Supelco
Ferrules
1/4-28 Upchurch for 1/16 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut), ferrule only
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
material
Tefzel®
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
Upchurch Scientific, Inc P-200X
피팅
1/4-28 Upchurch for 1/16 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut)
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2