주요 문서
502383
Micro-Splitter Valve (Low Pressure)
1/4-28 flangeless fittings
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115854
eCl@ss:
32060101
특징
graduated
제조업체/상표
Upchurch Scientific, Inc P-450
파라미터
800 psi max. pressure
피팅
1/4-28 flangeless fittings
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)