주요 문서
57661
Tee
bore 0.020 in., 10-32 thread
동의어(들):
Upchurch PEEK Fingertight Union
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
보어(bore)
0.020 in.
피팅
10-32 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The PEEK tees are to be operated at 4000 ψ (281 kg/cm2). They include Fingertight III nuts and ferrules.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
András Domokos et al.
International journal of pharmaceutics, 581, 119297-119297 (2020-04-04)
An end-to-end continuous pharmaceutical manufacturing process was developed for the production of conventional direct compressed tablets on a proof-of-concept level for the first time. The output reaction mixture of the flow synthesis of acetylsalicylic acid was crystallized continuously in a