주요 문서
57658
Union
bore 0.010 in., 10-32 thread
동의어(들):
Upchurch PEEK Fingertight Union
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
material
carbon-filled PEEK union
보어(bore)
0.010 in.
피팅
10-32 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The PEEK zero dead volume unions are to be operated at 5000 ψ (352 kg/cm2). They include Fingertight III nuts and ferrules.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)