주요 문서
Z227250
Supelco® PEEK Fitting
One-piece fingertight, pkg of 5 ea
동의어(들):
PEEK Fitting
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
Quality Level
포장
pkg of 5 ea
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Biocompatible fittings for all 1/16 in. tubing connections.
특징 및 장점
Holds to 6000 psi (420 kg/cm2).
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1