주요 문서
56701
Upchurch Flangeless Ferrule
1/4-28 UNF ferrule for 1/8 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut), ferrule only
동의어(들):
Ferrules, 1/8in, Tefzel®, 10 pk
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
material
Tefzel® ferrule
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
Upchurch Scientific, Inc P-300X
피팅
1/4-28 UNF ferrule for 1/8 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut)
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 3
1 of 3