주요 문서
57031-U
Supelco
Visiprep Manifold Cover (flow control valves and gasket included)
for use with standard, 12-port model
동의어(들):
V.M.COVER W/12 CONTROL VALVES AND GASKET
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.21
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
응용 분야
food and beverages
호환성
for use with standard, 12-port model
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
각주
Included with Visiprep 12-port Vacuum Manifold (57030-U)
법적 정보
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)