주요 문서
57276
Supelco
1/8" PTFE tubes, Color Coded
for use with Supelco Visiprep Large Volume Sampler, pk of 4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
특징
color-coded
Quality Level
포장
pk of 4
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
튜빙 O.D.
1/8 in.
응용 분야
food and beverages
호환성
for use with Supelco Visiprep Large Volume Sampler
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)