제품명
SPME fiber assembly Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS), df 85 μm(CAR/PDMS, needle size 24 ga, for use with manual holder, StableFlex fiber
material
StableFlex fiber
plain light blue hub
Quality Level
니들 크기
24 ga
포장
pkg of 3 ea
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
85 μm (CAR/PDMS)
기술
solid phase microextraction (SPME): suitable
파이버 길이
1 cm
기질 활성군
CAR/PDMS coating
응용 분야
food and beverages
호환성
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with manual holder
환경친화적 대안 카테고리
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
프로토콜
물에 함유된 VOC의 측정을 위해 GC/MS와 조합한 HS-SPME의 고성능, 신뢰성 및 재현성은 실험실간 시험에서 입증되었습니다. HS-SPME를 이용한 새로운 ISO 17943은 민감도와 선택성에서 이 측정의 기존 공식 방법을 개선하였습니다.
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.