주요 문서
59304-U
Supelco
SUPELCOGEL H (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
동의어(들):
SUPELCOGEL 6% Cross Linked HPLC Columns
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
제품명
SUPELCOGEL H, 6% Crosslinked HPLC Column, 9 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L17
제품 라인
SUPELCOGEL
특징
endcapped: no
제조업체/상표
SUPELCOGEL
포장
1 ea of
파라미터
69 bar pressure (1000 psi)
85 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
30 cm × 7.8 mm
Matrix
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
입자 크기
9 μm
분리 기술
ion exclusion
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
SUPELCOGEL columns containing sulfonated divinylbenzene resins are available in 6 cationic forms, each with unique selectivity, for the analysis of saccharides or organic acids. While chemical and physical properties do not vary significantly within different classes of sugars, HPLC separations of carbohydrates depend on differences in conformation, configuration, and column type.
법적 정보
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가아드 카트리지
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)